Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Optimice su rendimiento con los consumibles Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime y Presto.
168.00€ - 482.00€
Productos 6
Código de producto Marca Descripción Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
16532452
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
97002560
Peine de puntas para PCR KingFisher Apex 96 (solo para Apex) Solo para uso con KingFisher Apex
321.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
10357939
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
97002540
Microplaca KingFisher 96 (200 μl) (para Flex, Apex y Presto)
*Nota: Solo funciona con el termobloque KingFisher™ Flex 96 (n.º de cat. 24075420). No debe usarse con el termobloque de 96 pocillos profundos KingFisher™ Flex (n.º de cat. 24075430).
KingFisher Flex y Presto
168.00€
paquete de 48
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
12613126
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
97002524
Peine de 96 puntas KingFisher para imanes KingFisher, 100 unidades (para Flex) KingFisher Flex
468.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
12603126
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
97002514
Peine de 96 puntas KingFisher Flex para imanes de PCR, 80 unidades (solo para Flex) Solo KingFisher Flex
378.00€
paquete de 80
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
17160069
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
97002524B
Peine de 96 puntas Kingfisher, con código de barras KingFisher Apex
482.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
17180069
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
97002540B
Placa Kingfisher 96 (200 μl), con código de barras KingFisher Apex
186.00€
paquete de 48
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Optimice su rendimiento con los plásticos Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime, Presto y Apex. Los instrumentos KingFisher utilizan placas de plástico desechables y peines de puntas de polipropileno, que son ideales para el procesamiento de partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión con las biomoléculas. Tanto el rendimiento como la calidad de la proteína aislada o el ácido nucleico mejoran significativamente con placas y peines de puntas especiales diseñados para los sistemas KingFisher.
Utilizar con: Instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher, incluidos KingFisher Apex, KingFisher Flex y KingFisher Presto.
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.