Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Deep Well heating block
El termobloque de 96 pocillos profundos KingFisher™ es compatible con la placa de 96 pocillos profundos KingFisher™ Flex Microtiter y la placa de pocillos profundos MagMAX™ Express-96 cuando se utiliza en el procesador de partículas magnéticas KingFisher™ Flex con un cabezal de 96 pocillos profundos.
Marca: Thermo Scientific™ 24075430
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
96 pocillos profundos | |
KingFisher™ Flex | |
Temperatura ambiente |
96 muestras | |
KingFisher™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.