Learn More
Thermo Scientific™ Plásticos KingFisher™ en formatos de 96 pocillos profundos
Optimice su rendimiento con los consumibles Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime y Presto.
Marca: Thermo Scientific™ 97002820
Detalles adicionales : Peso : 8.25000kg
Descripción
Optimice su rendimiento con los plásticos Thermo Scientific™ KingFisher diseñados específicamente para su uso con los instrumentos KingFisher Flex, Duo Prime, Presto y Apex. Los instrumentos KingFisher utilizan placas de plástico desechables y peines de puntas de polipropileno, que son ideales para el procesamiento de partículas magnéticas debido a su baja afinidad de unión con las biomoléculas. Tanto el rendimiento como la calidad de la proteína aislada o el ácido nucleico mejoran significativamente con placas y peines de puntas especiales diseñados para los sistemas KingFisher.
Utilizar con: Placas de 24 pocillos profundos Thermo Scientific™ KingFisher™, placas de 96 pocillos profundos Thermo Scientific™ Microtiter™, placas de 96 KingFisher y placas de PCR de faldón completo rígido.Especificaciones
Placa y peine | |
96 muestras | |
Placa y peine de puntas KingFisher de 96 pocillos profundos, estériles (para Flex y Presto) | |
KingFisher Flex y Presto |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.