Learn More
Tampón quinasa T (5X)
Tampón quinasa T (5X)
Marca:  Invitrogen PV5373
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10092803
  • 175.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Tampón quinasa que se ha optimizado especialmente para su uso con las quinasas PI4 de tipo III, incluidas PI4KA y PI4KB.
Especificaciones
Especificaciones
5X
1 unidad
Líquido
Farmacología y biofarmacología, identificación y validación de dianas y secuencias líder
4 mL