Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ Guantes ambidiestros, morados
17.78 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
17.78 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21912" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
17.78 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21912" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- Conformidad asegurada:
- PPE de Cat. III según la normativa (EU) 2016/425,
- EN ISO 374-1:2016 Protección contra las salpicaduras químicas de tipo B (JKT),
- EN 374-4:2003 Resistentes a la degradación por productos químicos,
- EN ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos y virus
- Aprobado para el contacto con alimentos
- Guantes extralargos líderes en el sector, que ofrecen una protección, limpieza y calidad sin igual.
- El uso de nitrilo da como resultado productos más resistentes y finos que los guantes de látex y, además, ofrece una mejor protección contra una variedad más amplia de productos químicos, incluidos los fármacos citotóxicos.
- Los guantes son ambidiestros y antiestáticos para proteger tanto al usuario como al equipo.
- Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad táctil y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces.
- Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
- No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 14001, ISO 9001; certificado para el contacto con alimentos; EN 374-1:2003; EN 374-2: 2003 sobre protección contra los microorganismos; 0120; EPI de categoría III - CE Complejo |
Color | Morado |
Desechables | Single-use |
Acabado exterior | Puntas de los dedos texturizadas |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Tamaño | M |
Esterilidad | No estéril |