Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Mono Kimtech™ A8
128.70 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21679" para aplicar la oferta.
151.69 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
159.28 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21679" para aplicar la oferta.
151.69 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21724" para aplicar la oferta.
159.28 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
3XL
4XL
Descripción
- Tejido resistente a productos químicos de alto rendimiento.
- Tejido innovador y ultraligero: 45 gsm
- Transpirable
- Muy cómodo
- Embalaje comprimido para ahorrar espacio en el vestuario.
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
Tamaño | 2XL |
Material | SMS |
Color | Blanco |
Desechables | Single-use |
Estilo de manguito | Forma de anilla |
Estilo de cuello | Con anillo |
Esterilidad | Non-sterile |
Tipo de collarín | Soporte |
Certificaciones/conformidad | PPE Cat Tipo III 5/6 (Protección contra partículas/protección contra salpicaduras limitada).EN1149-1:1995 Prenda antiestática |