Learn More
DWK Life Sciences Matraces con filtro de pared sólida Kontes™ ULTRA-WARE™
El vidrio de borosilicato de pared gruesa proporciona resistencia mecánica para la filtración en vacío
257.04€ - 489.60€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11752754
|
DWK Life Sciences
953760-2002 |
2000 ml |
466.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11702794
|
DWK Life Sciences
953760-4002 |
4 L |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12851531
|
DWK Life Sciences
953760-1002 |
1000 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Heavy-wall borosilicate glass provides mechanical strength for vacuum filtration
El instrumental de vidrio con revestimiento de plástico Kimble Chase KimCote™ proporciona una medida de seguridad adicional en caso de rotura
- Revestimiento de seguridad de plástico KimCote™
- ≠2 Brazo lateral para la conexión a tubos flexibles de 6 mm (0..25 pulg) de diámetro interno
- Matraz de 125 ml: Con junta de tapón n.º 5
- Matraces de 1, 2 y 4 l: Con junta de tapón n.º 8
Especificaciones
Vidrio borosilicatado |