Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ TLC Cylindrical Developing Tanks
Cylindrical glass tanks for the development of 5 x 10cm (2 x 3.9 in. ) and 5 x 20cm (2 x 7.9 in. ) plates
191.00€
Especificaciones
Material | Vidrio borosilicatado |
---|---|
Tipo | Tanque de desarrollo de TLC cilíndrico |
Para utilizar con (aplicación) | Proporcionan una saturación máxima de la fase de vapor con una cantidad mínima de disolvente |
Forma | Cilíndrico |
Código de producto | Marca | Material del cierre | Admite | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material del cierre | Admite | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12746728
|
DWK Life Sciences
416170-1120 |
Cristal | Placa de 5 x 10 cm (L x An) | 1/Paq. |
191.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Tanks provide maximum vapor phase saturation with a minimum amount of solvent
Especificaciones
Vidrio borosilicatado | |
Tanque de desarrollo de TLC cilíndrico | |
Proporcionan una saturación máxima de la fase de vapor con una cantidad mínima de disolvente | |
Cilíndrico |