Learn More
DWK Life Sciences Matraces de filtración KIMAX™ Brand
Diseñado para permitir la máxima resistencia
Marca: DWK Life Sciences 270504000
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Con pared resistente
- Cuellos mecanizados para un ajuste uniforme del tapón con una brida plana gruesa
- Sin tabulación lateral
- Escala de esmalte cerámico blanco duradero para indicar el volumen aproximado
Certifications
ASTM Specification E1406, Type I requirements
Especificaciones
ASTM, E1406, Tipo I | |
4000 ml | |
De 150 a 500 ml | |
14.96 pulg | |
20.8 cm |
8.18 pulg | |
Vidrio borosilicatado | |
250 ml | |
38 cm | |
12 |