Learn More
DWK Life Sciences Viales headspace
Vidrio transparente KG-33
Marca: DWK Life Sciences 90S332375B
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Acabado: 20 mm A/S
Información de órdenes
Paquete de 100 viales, caja con 10 paquetes.
Especificaciones
Parte superior modificada | |
23 mm | |
20,0 mL | |
1000 | |
Tapón para encapsular | |
1000/caja | |
20 mm |
Transparente | |
Vidrio de sílice | |
2,95 in | |
Biselado | |
75 mm | |
OEM |