Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de rosca con septos de silicona/PTFE y tapón de polipropileno con parte superior abierta
La forma cilíndrica proporciona un equilibro sólido. El fondo plano facilita la capacidad de colocación en vertical.
299.00€ - 391.00€
Especificaciones
Clasificación | A |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
Septo | PTFE/silicona |
Estilo de rosca | Rosca |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12655845
|
DWK Life Sciences
60942A-8 |
8,0 mL | 17 mm | 63 mm |
299.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12773067
|
DWK Life Sciences
60942A-16 |
16,0 mL | 21 mm | 72 mm |
391.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Vidrio de borosilicato Kimax KG- 33: cumple los requisitos de vidrio ASTM Tipo 1, Clase A y Tipo 1 de la Farmacope
- Alta resistencia química
- La parte superior del vial tiene un cierre de rosca
- El tapón acoplado tiene una parte superior sólida
Especificaciones
A | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Tapón de rosca (parte superior abierta) |
Transparente | |
PTFE/silicona | |
Polipropileno | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |