Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de rosca con tapón de PTFE
La forma cilíndrica proporciona un equilibro sólido. El fondo plano facilita la capacidad de colocación en vertical.
186.00€ - 218.00€
Especificaciones
Clasificación | A |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
Estilo de rosca | Rosca |
Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12763067
|
DWK Life Sciences
60940A-4 |
4,0 ml | 1 dr |
218.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15205547
|
DWK Life Sciences
60940A-8 |
8,0 mL | 2,16 dr. |
186.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
La forma cilíndrica proporciona un equilibro sólido.El fondo plano facilita la capacidad independiente.
- La parte superior del vial tiene un acabado de rosca
- Se suministra con tapón de urea con revestimiento de PTFE y dorso de espuma
Especificaciones
A | |
Vidrio de borosilicato | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
ASTM Tipo I, Clase A |
Transparente | |
Rosca | |
Tapón de rosca (parte superior cerrada) |