Learn More
DWK Life Sciences Tubos de vidrio de borosilicato desechables Kimble™ con extremo roscado
Con fondo redondo
Marca:  DWK Life Sciences 34580-52
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11765159
Cantidad Precio
1 660.00€ / paquete de 1000
5 486.42€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Con fondo redondo
  • Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general
  • Cumplen los requisitos de vidrio de ASTM™ E 438, Tipo I, Clase B
  • Envasados al vacío en bandejas modulares
  • Sin tapón
Especificaciones
Especificaciones
ASTM E438, Tipo I, Clase B
100 mm
Ninguno
15-415
Sin tapón
12 mL
Vidrio de borosilicato
Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general
Bandeja
16 mm
Tubo