Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Closures for 20mL Glass and Plastic Scintillation Vials
Durable screw thread closures
Marca: DWK Life Sciences 74525-22400
Detalles adicionales : Peso : 1.30000kg
Descripción
- Para viales de centelleo Fisherbrand™ y Kimble de 20 ml, excepto 03-340-4B y 03-340-129. Rosca GPI 22-400.
Especificaciones
Polietileno | |
Blanco | |
Urea |