Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca con parte superior abierta de polipropileno con revestimientos de PTFE unido
Pensado para una inyección única
745.00€
Especificaciones
Material (revestimiento) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Material | Polipropileno |
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11833043
|
DWK Life Sciences
73814WH8425 |
Blanco |
745.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11823043
|
DWK Life Sciences
73814BL9425 |
Azul |
745.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11813043
|
DWK Life Sciences
73814BK13425 |
Negro |
745.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricados con materias primas de la mayor calidad
- Diseñados para un ajuste ideal con viales de muestreador automático Kimble Chase
- Los tapones y septum ya acoplados minimizan la contaminación por manipulación
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Polipropileno | |
Esterilizables en autoclave |