Learn More
DWK Life Sciences Colector doble de vacío/gas con tapones de vidrio Kimble™ Kontes™
Colectores totalmente de vidrio para conectar fuentes de gas inerte y vacío
2280.00€
Especificaciones
Tipo | Colector doble |
---|---|
Incluye | Tubos de pared mediana de 1,27 cm (0,5 pulg), llaves de paso, de vidrio con un calibre de 4 mm, cámara de vacío inferior, 2 conexiones de manguera |
Material | Vidrio |
Tubos de pared (imperial) | 0,5 in |
Tubos de pared (métrico) | 1,27 cm |
Código de producto | Marca | N.º de puertos | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de puertos | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12836658
|
DWK Life Sciences
216130-0005 |
5 | 17,7 in | 45 cm |
2280.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
All-glass manifolds for connecting inert gas and vacuum sources
- Fabricados con tubos de pared mediana de 1,27 cm (0,5 pulg)
- Llaves de paso de vidrio con un calibre de 4 mm con cámara de vacío inferior espaciada a 85 mm
- La conexión superior derecha es para gas inerte.
- La conexión inferior izquierda es para vacío.
Especificaciones
Colector doble | |
Vidrio | |
1,27 cm |
Tubos de pared mediana de 1,27 cm (0,5 pulg), llaves de paso, de vidrio con un calibre de 4 mm, cámara de vacío inferior, 2 conexiones de manguera | |
0,5 in |