Learn More
DWK Life Sciences Adaptador de captación de disolvente de filtración Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™
Convierte los conjuntos de filtración Ultra-Ware para aplicaciones de filtración/desgasificación en línea
Marca:  DWK Life Sciences 953906-0047
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
Código de producto. 12723676
  • 358.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sustituya los embudos con este adaptador en la base de soporte de la misma manera que los embudos
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)