Learn More
DWK Life Sciences Tubo de repuesto Kimble™ Kontes™ para trituradoras de tejido de vidrio Dounce
Una gama de tubos de repuesto para trituradoras de tejido Dounce, de 2 a 100 ml.
130.00€ - 158.00€
Especificaciones
Cantidad | Caja de 1 unidades |
---|---|
Tipo de producto | Tubo para trituradora de tejido de repuesto |
Para utilizar con (equipo) | Trituradoras de tejido de vidrio Dounce |
Product Code | Brand | Capacidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacidad | Price | Quantity & Availability | |||||
11816271
|
DWK Life Sciences
885303-0015 |
0,5 oz., 15 ml |
133.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11864361
|
DWK Life Sciences
885303-0040 |
40 ml |
158.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11883722
|
DWK Life Sciences
885303-0002 |
2 ml |
130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Una gama de tubos de repuesto para trituradoras de tejido Dounce, de 2 a 100 ml.
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Specifications
Caja de 1 unidades | |
Tubo para trituradora de tejido de repuesto | |
Trituradoras de tejido de vidrio Dounce |