Learn More
DWK Life Sciences Accesorio para trituradoras de tejido de vidrio Kimble™ Duall™, tubo de molienda
Tubos de repuesto recubiertos o no recubiertos Kimble para su uso con trituradoras de tejido Duall.
147.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo para trituradora de tejido |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Mejora la eficiencia de molienda |
Para utilizar con (equipo) | Trituradoras de tejido de vidrio Duall™ |
Código de producto | Marca | Incluye | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10009701
|
DWK Life Sciences
885452-0022 |
Sin revestimiento de seguridad de plástico | 22 |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12770368
|
DWK Life Sciences
885452-0020 |
Sin revestimiento de seguridad de plástico | 20 |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Mejora la eficiencia de molienda
- Tamaños de tubos de 21 a 25
- Disponible con o sin revestimiento
Especificaciones
Tubo para trituradora de tejido | |
Mejora la eficiencia de molienda | |
Trituradoras de tejido de vidrio Duall™ |