Learn More
DWK Life Sciences Válvulas de ángulo recto con retención baja HI-VAC sin tapón de PTFE y junta tórica en punta Kimble™ Kontes™
Con vías laterales doblados para minimizar la retención de líquidos
Marca:  DWK Life Sciences 826620-0004
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11712235
  • 92.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Alertas:
No se recomienda el uso de un mando de poliacetal para usos por encima de 110 °C.
Descripción
Descripción
  • Con junta de eje de PTFE para evitar el contacto entre juntas tóricas de FKM y el sistema, y reducir la desgasificación
Especificaciones
Especificaciones
De 0 a 0,15 pulgadas
0 a 0,4 cm
Clavija PTFE
010
Válvula recta
0,35 in
0,9 cm
Vidrio de borosilicato
0 a 4 mm