Learn More
DWK Life Sciences Columnas con tapón de PTFE Kontes™
Fabricado en vidrio de borosilicato
Marca: DWK Life Sciences 420530-0273
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Con tapón de llave de paso de PTFE
- El disco fritado, sellado, de gran porosidad (de 40 a 60 μm) soporta el embalaje
- Utilice lana de vidrio para soportar el embalaje en columnas sin disco fritado
- El tapón de PTFE controla el caudal
- No se incluye el embalaje
Especificaciones
41 mm | |
Columna de cromatografía plana | |
500 mm | |
Lana de vidrio |
Separación analítica | |
650 ml | |
Vidrio | |
Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibra |