Learn More
DWK Life Sciences Columnas con tapón de PTFE Kontes™
Fabricado en vidrio de borosilicato
Marca:  DWK Life Sciences 420530-0253
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11847473
  • 430.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Con tapón de llave de paso de PTFE
  • El disco fritado, sellado, de gran porosidad (de 40 a 60 μm) soporta el embalaje
  • Utilice lana de vidrio para soportar el embalaje en columnas sin disco fritado
  • El tapón de PTFE controla el caudal
  • No se incluye el embalaje
Especificaciones
Especificaciones
30 mm
Columna de cromatografía plana
500 mm
Lana de vidrio
Separación analítica
300 ml
Vidrio
Tapón de llave de paso de PTFE de 2 mm de calibra