Learn More
DWK Life Sciences Mano de mortero Kimble™ Kontes™ para trituradoras de tejido de vidrio DUALL™
La eficiencia de molienda se mejora considerablemente cuando se utiliza este tubo. Disponibles en tamaños de 20 a 23.
Marca:  DWK Life Sciences 885451-0020
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12760368
  • 82.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Grinding efficiency is greatly improved when this tube is used. Available in sizes 20 - 23.
  • Combina superficies cónicas y cilíndricas para reducir eficazmente el tejido y producir un homogeneizado uniforme.
  • Este modelo de vidrio esmerilado es ideal para el tejido conjuntivo como músculos, corazón y pulmón
  • La construcción es lo suficientemente fuerte como para permitir que la mano de mortero se accione mediante motor
  • El espacio libre entre las manos de mortero y los tubos es de 0,10 a 0,15 mm (de 0,004 a 0,006 in).
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
Especificaciones
20
Mano de mortero para trituradoras de tejido
Trituradoras de tejido de vidrio Duall™