Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Parts for Microfiltration Assemblies
For use with ULTRA-WARE™ microfiltration assembly
Marca: DWK Life Sciences 953781-90
Detalles adicionales : Peso : 0.51300kg
Descripción
Para su uso con el conjunto de microfiltración ULTRA-WARE™
Especificaciones
Vidrio | |
Caja de 1 unidades | |
1000 mL |
Conjunto de microfiltración ULTRA-WARE | |
Embudo | |
90 mm |