Learn More
DWK Life Sciences Tapón superior para matraz de incubación Kimble™ Kontes™
Se adapta a matraces de 10 y 25 ml. El tapón superior de caucho para el matraz de incubación con brazo lateral Kontes™ proporciona un doble sellado y tiene un orificio descentrado para la inserción del pocillo central.
Marca: DWK Life Sciences 882310-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
El matraz de incubación con brazo lateral Kontes™ se utiliza para estudios metabólicos de materiales biológicos. Es especialmente útil para medir los rendimientos de C14O2 después de la incubación, y también resulta adecuado para las incubaciones in vitro, bioensayos de insulina, oxidaciones de persulfato, y la “destilación” de cualquier base o ácido volátil.
- Dado que se introduce un ácido o un álcali al final de la reacción, es posible utilizar este sencillo sistema con un tampón de fosfato o bicarbonato
- El matraz de brazo lateral permite la entrada de la aguja de la jeringa sin alterar las condiciones establecidas
- Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y expansión 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase A
- Los tapones superiores, los tapones para brazos laterales y los pocillos centrales están disponibles por separado
Especificaciones
Caucho | |
Para matraz de incubación | |
Tapón |
Para estudios metabólicos de materiales biológicos | |
144 |