Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Economy Columns
Ideal for use with FPLC™ systems, peristaltic pumps, or gravity flow to 15psi
52.35€ - 450.00€
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
---|---|
Tipo | Columna de cromatografía Economy |
Con desactivación terminal | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Medios de interacción hidrófoba, filtración en gel, afinidad e intercambio iónico |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 a 50 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad de columna | Longitud (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad de columna | Longitud (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12903351
|
DWK Life Sciences
420401-1050 |
40 ml | 500 mm | Unidad |
78.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12923341
|
DWK Life Sciences
420401-1010 |
8 ml | 100 mm | Unidad |
65.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11792354
|
DWK Life Sciences
420400-1050 |
40 ml | 500 mm | 10/caja |
450.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11782354
|
DWK Life Sciences
420400-1030 |
24 ml | 300 mm | 10/caja |
404.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12963341
|
DWK Life Sciences
420401-1020 |
16 ml | 200 mm | Unidad |
65.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11772354
|
DWK Life Sciences
420400-1020 |
16 ml | 200 mm | 10/caja |
409.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11762354
|
DWK Life Sciences
420400-1010 |
8 ml | 100 mm | 10/caja |
358.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12983341
|
DWK Life Sciences
420401-1030 |
24 ml | 300 mm | Unidad |
70.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12903341
|
DWK Life Sciences
420401-1005 |
4 ml | 50 mm | Unidad |
52.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11752354
|
DWK Life Sciences
420400-1005 |
4 ml | 500 mm | 10/caja |
357.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Ideal for use with FPLC™ systems, peristaltic pumps, or gravity flow to 15psi
Use columns with ion-exchange, affinity, gel filtration, and hydrophobic interaction media.
- Durable borosilicate glass
- With flow adapters
- Precision-ground column ends form positive seals with endcaps so they don't leak or “creep” under pressure
- Threaded, easy to remove reservoir cap won't pop off under pressure
- Reservoir accepts accessory funnels and glass reservoirs
- Luer-Lock polypropylene inlet and outlet fittings
- Bed support has a 20μm polyethylene disc that retains most media for low-pressure aqueous chromatography
- Columns accept flow adapters for adjusting Flex-Column bed height (order adapters separately)
Especificaciones
10 mm | |
Sí | |
De 0 a 50 °C | |
20 μm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
0,79cm3 |
Columna de cromatografía Economy | |
Medios de interacción hidrófoba, filtración en gel, afinidad e intercambio iónico | |
14,5 psi | |
Vidrio borosilicatado (Tipo I clase A) | |
Luer Lock macho | |
2N NaOH o etanol al 100 % |