Learn More
DWK Life Sciences Conjuntos de filtración Kimble™ Kontes™: Matraces con junta interior 40/35, para conjuntos de vidrio de 90 mm
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtration Assemblies: Flasks With Inner Joint 40/35, for 90mm Glass Assemblies, Borosilicate Glass, Description: Funnel for 47mm assemblies, For Use With: Ultra-Ware 90mm all-glass Microfiltration Assembly, Standard Taper Joint: 40/35
Marca:  DWK Life Sciences 953827-0000
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11818542
  • 365.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtration Assemblies: Flasks With Inner Joint 40/35, for 90mm Glass Assemblies, Borosilicate Glass, Description: Funnel for 47mm assemblies, For Use With: Ultra-Ware 90mm all-glass Microfiltration Assembly, Standard Taper Joint: 40/35
Especificaciones
Especificaciones
Embudo para conjuntos de 47 mm
Vidrio de borosilicato
Matraces con junta interior
Conjunto de microfiltración de vidrio de 90 mm Ultra-Ware
40/35
1000 mL