Learn More
DWK Life Sciences Colector de vacío/gas doble Kimble™ Kontes™
Funcionamiento sin grasa
Marca:  DWK Life Sciences 216050-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10462678
  • 780.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Colector de vacío/gas de la serie K216040
  • Válvulas orientadas hacia delante
  • Compacto para su montaje en una campana extractora
  • Modular y fácilmente desmontable para su limpieza
  • Puertos espaciados a 100 mm
Colector de vacío/gas de la serie K215050
  • Colector totalmente de vidrio para conectar fuentes de gas inerte y vacío a llaves de paso de brazo lateral
  • Cada llave de paso tiene una ranura de medición grabada en el tapón para proporcionar un control preciso del vacío y de los gases inertes.
  • La distancia entre las llaves de paso es de 65 mm para el tamaño de la posición 3 y de 100 mm para el tamaño de la posición 5.
  • Se suministra con retenedores de presión/vacío patentados.
Colector de vacío/gas de la serie K216060
  • Para conectar fuentes de gas inerte y vacío
  • La muestra solo entra en contacto con PTFE y vidrio de borosilicato.
  • Barras de 12,7 mm de D.E. con los extremos superior izquierdo e inferior derecho abiertos
  • Puertos de entrega de 9 mm de D.E.
  • Distancia entre las válvulas de 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
Colector de vacío/gas
Válvulas de medición, retenedores de presión/vacío
3
23 cm
8,7 cm
9 cm
Conexión de fuentes de gas inerte y vacío a llaves de paso de brazo lateral
Vidrio de borosilicato
9,05 in
3,42 in
3,54 in