Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Chromatography Cylindrical TLC Developing Tanks
Cylindrical glass tanks for the development of 1 x 3 in. to 10 x 20cm plates.
349.00€ - 412.00€
Especificaciones
Tipo | Tanque de desarrollo de TLC cilíndrico |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Proporcionan una saturación máxima de la fase de vapor con una cantidad mínima de disolvente |
Forma | Cilíndrico |
Código de producto | Marca | Material del cierre | Para utilizar con (equipo) | Admite | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material del cierre | Para utilizar con (equipo) | Admite | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13045803
|
DWK Life Sciences
416170-0520 |
Vidrio | Placas de 5 × 20 cm | 10 × 5 cm (Al × DI) Placa | Vidrio |
349.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13055803
|
DWK Life Sciences
416170-1020 |
Vidrio | Placas de 10 × 20 cm | 10 × 5 cm (Al × DI) Placa | Vidrio |
412.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- These tanks provide maximum vapor phase saturation with a minimum amount of solvent
- Polyethylene or glass cap included
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Especificaciones
Tanque de desarrollo de TLC cilíndrico | |
Proporcionan una saturación máxima de la fase de vapor con una cantidad mínima de disolvente | |
Cilíndrico |