Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de microfiltración Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ de 90 mm con soporte de vidrio fritado
Componente para conjunto de microfiltración
Marca:  DWK Life Sciences 953752-0090
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11823123
  • 810.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tamaño del filtro: 90mm
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio fritado