Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato de rosca Kimble N-51: sin tapones
Vidrio Kimax N-51A con bajos extraíbles
69.05€
Especificaciones
Clasificación | B |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Para uso general |
Estilo de rosca | Rosca |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11888492
|
DWK Life Sciences
60910-1 |
Tapón de rosca | 1 dr |
69.05€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Vidrio Kimax N-51A con bajos extraíbles
- Borosilicate glass sample vials without caps
Compliance
Kimax N-51A glass conforms to ASTM Type 1, Class B requirements.
Especificaciones
B | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
ASTM Tipo I |
Transparente | |
Para uso general | |
Tapón de rosca |