Learn More
DWK Life Sciences Matraces KIMAX™ con conector de manguera de liberación rápida
Permite la fijación segura de tubos con un diámetro interior de 0.25 pulg. (6 mm)
115.26€ - 320.28€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11727989
|
DWK Life Sciences
27070250 |
250 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11747989
|
DWK Life Sciences
270702000 |
2000 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11757989
|
DWK Life Sciences
270704000 |
4000 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Allow safe attachment of 0.25 in. I.D. (6mm) tubing
- Los tubos permanecen acoplados de forma permanente a la manguera dentada y el extremo opuesto se acopla al tubo del matraz con cierre de rosca positivo
- El posicionamiento correcto del conector proporciona una mayor estabilidad de los matraces ya que los tubos en ángulo hacia abajo tienen menos tendencia a inclinar el matraz
- Graduados con escala de volumen aproximada en esmalte cerámico blanco duradero
- Los tapones y los tubos se venden por separado
Especificaciones
Vidrio de borosilicato |