Learn More
DWK Life Sciences Viales headspace
Vidrio transparente KG-33
515.10€ - 695.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 23 mm |
Material | Vidrio de sílice |
N.º por caja | 1000 |
Cantidad | 1000/caja |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Altura (métrico) | Volumen (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Altura (métrico) | Volumen (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11883023
|
DWK Life Sciences
90S332375BMB |
Tapón para encapsular | 75 mm | 20 ml | Fondo y parte superior modificados |
695.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 16-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11873023
|
DWK Life Sciences
90S332375B |
Tapón para encapsular | 75 mm | 20,0 mL | Parte superior modificada |
695.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11853023
|
DWK Life Sciences
90S332346B |
Tapón para encapsular | 46 mm | 10,0 ml | Parte superior modificada |
570.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11863023
|
DWK Life Sciences
90S332375 |
Flat Top Crimp | 75 mm | 20.0 mL | Flat Top |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Finish: 20mm A/S
Información de órdenes
Paquete de 100 viales, caja con 10 paquetes.
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de sílice | |
1000/caja | |
20 mm |
23 mm | |
1000 | |
OEM |