Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de rosca transparentes sin tapones
Envasados en bandejas corrugadas con particiones
Marca:  DWK Life Sciences 60812-2170
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11802993
  • 282.00€ / paquete de 200
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de dilatación 33 transparente
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio de borosilicato
Rosca
70 mm
18-400
21 mm
16 ml
4,32 dr.
ASTM Tipo I, Clase A