Learn More
DWK Life Sciences Homogeneizador de microtejido de sistema cerrado BioMasherII™
Garantice la eficacia del triturado de muestras mediante la minimización de la exposición potencial a materiales peligrosos
209.00€ - 275.00€
Especificaciones
Capacidad | 1,5 ml |
---|---|
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
Incluye | Tubo de polipropileno, maja de poliacetal |
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13440289
|
DWK Life Sciences
749625-0010 |
A granel | No estéril |
209.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15344182
|
DWK Life Sciences
9749625002 |
Embalaje individual | Estéril |
275.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Ensure efficient grinding of samples by minimizing potential exposure to hazardous materials
- Tubo de polipropileno transparente
- Maja de poliacetal con protector de eje moldeado
- Superficie abrasiva (punta maja y área de tubo interior)
- Disponibles en versiones estériles y no estériles
- Capacidad: 1.5 ml
Para tejidos y órganos de animales, materiales de plantas, insectos, ADN, ARN, proteínas, enzimas y levaduras
Especificaciones
1,5 ml | |
Sí | |
Tubo de polipropileno, maja de poliacetal | |
Para tejidos y órganos de animales, materiales de plantas, insectos, ADN, ARN, proteínas, enzimas y levaduras |
Transparente | |
1,5 ml | |
0,05 oz |