Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar con tapones con revestimiento de caucho blanco/PTFE acoplados
Tapones fenólicos de color negro con parte superior cerrada acoplados
Marca:  DWK Life Sciences 60911B12
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11833023
  • 770.00€ / paquete de 288
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de dilatación 51
  • Tapones con revestimientos de caucho blanco/PTFE o revestimientos de caucho blanco
  • Vales envasados en bandejas corrugadas con particiones
Especificaciones
Especificaciones
Teflón y goma
12 mm
1,8 mL
0,5 dr.
Tapón de rosca (parte superior cerrada)
USP Tipo I
Ámbar
Vidrio de borosilicato
Rosca
Fenólico
35 mm