Learn More
DWK Life Sciences Viales para muestreador automático de 2 y 4 ml sin tapones: cierres de rosca
Fabricados con vidrio de borosilicato
361.00€ - 820.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones cromatográficas |
N.° por paquete | 100 |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Cantidad | 100/Paq. |
Código de producto | Marca | Color | Tipo | Altura (imperial) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tipo | Altura (imperial) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11893043
|
DWK Life Sciences
331232S |
Transparente | Vial de 2 ml para muestreadores automáticos | 1,25 in | 2,0 ml |
570.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11803053
|
DWK Life Sciences
331545S |
Transparente | Vial de 4 ml para muestreadores automáticos | 1,77 in | 4,0 ml |
361.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11813053
|
DWK Life Sciences
331545SW |
Transparente | Vial de 4 ml para muestreadores automáticos con área de escritura | 1,77 in | 4,0 ml |
775.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11853053
|
DWK Life Sciences
511232SA |
Ámbar | Vial de 2 ml para muestreadores automáticos | 1,25 in | 2,0 ml |
700.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11863053
|
DWK Life Sciences
511545SA |
Ámbar | Vial de 4 ml para muestreadores automáticos | 1,77 in | 4,0 ml |
775.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11873053
|
DWK Life Sciences
511545SAW |
Ámbar | Vial de 4 ml para muestreadores automáticos con área de escritura | 1,77 in | 4,0 ml |
820.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Finish: Screw thread
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
100 | |
100/Paq. |
Aplicaciones cromatográficas | |
Tapón de rosca |