Learn More
DWK Life Sciences Viales de rosca de color ámbar sin tapones
Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de expansión 33
224.00€ - 505.00€
Especificaciones
Color | Ámbar |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Estilo de rosca | Rosca |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Certificaciones/conformidad | USP Tipo I |
Código de producto | Marca | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11873003
|
DWK Life Sciences
609121528 |
0,5 dr. |
224.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11863003
|
DWK Life Sciences
609121235 |
0,5 dr. |
241.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11803013
|
DWK Life Sciences
609121760 |
2 dr |
270.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11813013
|
DWK Life Sciences
609121940 |
1,5 dr. |
247.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11883003
|
DWK Life Sciences
609121545 |
1 dr |
236.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11833013
|
DWK Life Sciences
609122895 |
10 dr |
505.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11823013
|
DWK Life Sciences
609122857 |
5 dr |
417.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11893003
|
DWK Life Sciences
609121738 |
1 dr |
233.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Amber vials offer protection against harmful light and UV rays for light sensitive products.
Especificaciones
Ámbar | |
Rosca | |
USP Tipo I |
Vidrio de borosilicato | |
Tapón de rosca |