Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Aluminum Seals for Headspace Vials
Allow for easy access to vial contents
206.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Material | Aluminio |
Cantidad | 1000/caja |
Tamaño del tapón | 20 mm |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10540183
|
DWK Life Sciences
73821-20 |
Desplegable |
206.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Permite un fácil acceso al contenido del vial
- One piece
- Fits GPI Aluminum Seal Finish 20/20A
- Unlined
- Aluminum
- 20mm (0.787 in.) size
Model 73820-20
- Tear-out style
- Tear-off style
Especificaciones
Natural | |
Aluminio | |
1000/caja | |
20 mm |