Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guantes de nitrilo Kimtech Pure™ G3
355.12 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22916" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medium
Large
Descripción
- Conformidad asegurada:
- EPI de categoría III según el Reglamento (UE) 2016/425,
- protección contra salpicaduras químicas EN ISO 374-1:2016 tipo C (K),
- resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003,
- protección contra virus y microorganismos EN ISO 374-5:2016
- Certificado de análisis disponible en línea
- Guantes de nitrilo desechables líderes del sector que ofrecen protección, limpieza y calidad inigualables y se suministran en envases listos para salas limpias que minimizan los residuos
- La estructura de nitrilo da como resultado productos más resistentes y más finos que los guantes de látex, y ofrecen una mejor protección contra una amplia gama de contaminantes, incluidos microorganismos, virus y salpicaduras químicas.
- Ambidiestros y antiestáticos
- Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad táctil y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces.
- Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
- No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
Información de órdenes
Embolsado doble con revestimiento de funda y apilado plano para facilitar el acceso al puño.
Compliance
Probados de acuerdo con IEST-RP-CC005.2. Cumplen con las normas AQL 1.5 para defectos críticos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN374-3:2003, IEST-RP-CC005 EN374-1:2003, AQL de 1,5/EN374-2, ISO16604, directiva de la CE 89/686/CEE |
Cleanroom Class | ISO Clase 3 |
Color | Blanco |
Acabado exterior | Totalmente texturizados |
Finger Thickness (English) | 5,1 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,12 mm |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Palm Thickness (English) | 5.1 mil |