Learn More
DWK Life Sciences Tubos reutilizables KIMAX™ con tapón de rosca con revestimiento de caucho
Tapón fenólico negro con revestimiento de caucho inerte
Marca:  DWK Life Sciences 45066-16100
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11768263
  • 1170.00€ / paquete de 288
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Black phenolic cap with inert rubber liner
  • Zona de rotulación blanca
  • El n.º de cat. 14-930C. Este tubo es apto para la determinación de insulina según el método de Alving, Rubin y Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
Especificaciones
Especificaciones
ASTM E982, Tipo VI, Clase A
Fenólico
100 mm
Punto de marca
15-415
Tapón de rosca
Negro
12 ml
Vidrio de borosilicato
Caucho
16 mm
Tubo de ensayo reutilizable