Learn More
DWK Life Sciences Columna de cromatografía KIMAX™ Brand
Ajuste a prueba de fugas con todas las llaves de paso de PTFE
Marca: DWK Life Sciences 17800-22500
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Parte superior reforzada
- Extremo inferior mecanizado
- Se ha añadido junta tórica
- Sellado hermético de líquidos de 0 a 100 °C
Especificaciones
22 mm | |
Columna para cromatografía | |
500 mm | |
Conjunto de llave de paso de PTFE |
De 0 a 100 °C | |
200 ml | |
Vidrio |