Learn More
Cole-Parmer™ Abrazaderas cónicas estándar Keck™
Marca:  Cole-Parmer™ 06840-35
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11830100
  • 112.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
12/Pk.
POM Acetal
Marrón
Clip
150 °C