Learn More
Asecos™ K-UB-90 Combination Underbench Safety Storage Cabinets
For the safe, separated and ventilated storage of slightly aggressive and flammable hazardous substances in working areas.
2475.10€ - 3068.70€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 14470-1, TRGS 510 |
---|---|
Color | Gris claro |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de almacenamiento de seguridad |
Modelo de puerta | Con aletas |
Código de producto | Marca | Configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15536865
|
Asecos™
3036500133844 |
1 inserto de acero laminado de 75 kg; 1 sumidero de acero laminado de 10 l; 1 estante extraíble de PP de 25 kg/11 l con sumidero de PE |
2475.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15654984
|
Asecos™
3037700133846 |
1 inserto de acero laminado de 75 kg; 1 sumidero de acero laminado de 17 l; 1 estante extraíble de PP de 25 kg/11 l con sumidero de PE |
3068.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Separated storage compartments with vertical dividing wall
- Even and separate ventilation of each storage compartment via one central air duct (DN 75) ready for connection to a technical exhaust system
- Fits perfectly under fume cupboards and work benches to save space
- In accordance with EN 14470-1 and TRGS 510
- Uniform appearance – no motley visual appearance due to storage in one cabinet
- Can be provided with pull-out shelves, wing doors and drawers, height-adjustable shelves and bottom collecting sumps
- Fire resistance of 90 minutes
- Robust construction and longevity with body made of powder-coated sheet steel
- User-friendly and safe – door and drawer remain open in any position, interior of the cabinet completely visible, access to all containers, 93° opening of wing doors
- Safe – drawer fitted with earthing wire including clamp as standard, seal welded sump, drawers are self-closing in event of fire
- No unauthorized use – door and drawer lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
- Mobile – castors with plinth optionally available for easy moving of the cabinet
Especificaciones
EN 14470-1, TRGS 510 | |
Acero | |
Con aletas | |
300 kg |
Gris claro | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Almacenamiento de sustancias peligrosas ligeramente agresivas e inflamables | |
Revestimiento de polvo |