Learn More
Digi-Sense™ Sondas de termopar de alambre aislado flexible Digi-Sense™
Optimice las lecturas y exactitud de la temperatura para una gran variedad de aplicaciones con estas sondas. Las sondas de termopar de alambre aislado flexibles Cole-Parmer™ Digi-Sense™ son ideales para las mediciones de alta temperatura y pueden utilizarse con líquidos, gases y semisólidos.
35.30€ - 107.00€
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11860000
|
Digi-Sense™
08516-65 |
De -150 °C a +204 °C | Tipo K, sonda de penetración estándar; 4 pulgadas, conector mini |
75.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11849652
|
Digi-Sense™
08439-62 |
De -200 °C a +311 °C | Sonda de termopar Compact, de 11,43 cm (4,5 pulgadas), conexión a tierra; de tipo K |
49.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11801375
|
Digi-Sense™
08514-66 |
De -150 °C a +649 °C | Sonda de superficie tipo K Comp de 114,3 cm (4,5 pulgadas). Miniconector Exp de 1,52 m (5 pies) de fibra de vidrio/cable SS |
74.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11763099
|
Digi-Sense™
08516-71 |
De -150 °C a +1100 °C | Sonda de tubo de tipo K con mango de acero inoxidable y conector mini |
58.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11850000
|
Digi-Sense™
08516-55 |
De -200 °C a +311 °C | Tipo K, sonda estándar, conector mini, 12,7 mm (5 pulgadas), punta de 0,093 de diám., toma de tierra, cable de bobina de 1,5m (5 pies) |
68.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11781349
|
Digi-Sense™
08467-64 |
De -150 °C a +1093 °C | Sonda de tipo K de alta temperatura con aislamiento de fibra de cerámica, con conector mini Exp. |
55.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11871435
|
Digi-Sense™
08469-22 |
De -150 °C a +482 °C | Sonda de abrazadera de tubos de tipo K, conector mini, conexión a tierra, cable trenzado de acero inoxidable de 3,04 m (10 pies) |
35.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11880000
|
Digi-Sense™
08516-96 |
De -250 °C a +1100 °C | Sonda de termopar flexible de tipo K de alta temperatura; 30,48 cm (12 pulgadas) |
52.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11809662
|
Digi-Sense™
08439-82 |
De - 150 °C a 148 °C | Sonda de termopar de penetración Compact, 6,35 cm (2,5 pulgadas), conexión a tierra; de tipo K |
48.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11830010
|
Digi-Sense™
08117-45 |
De -150 °C a +427 °C | Sonda de termopar desmontable, 10,16 cm (4 pulgadas), penetración, conexión a tierra; tipo K |
35.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11771339
|
Digi-Sense™
08516-74 |
De -150 °C a +482 °C | Sonda de conector de tubo tipo K SS de 6,35 mm (1/4 pulgadas) NPT(M) miniconector |
58.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11735249
|
Digi-Sense™
08469-82 |
De -150 °C a +100 °C | Sonda de termopar de penetración Compact, 6,35 cm de L (2,5 pulgadas), conexión a tierra; de tipo K |
60.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11752683
|
Digi-Sense™
08516-97 |
De -250 °C a +1100 °C | Tipo de termopar: K |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Optimice las lecturas y exactitud de la temperatura para una gran variedad de aplicaciones con estas sondas.Las sondas de termopar de alambre aislado flexibles Cole-Parmer™ Digi-Sense™ son ideales para las mediciones de alta temperatura y pueden utilizarse con líquidos, gases y semisólidos.
Todas las sondas de alambre aislado incluyen cable aislado recto sin asa. Las sondas aisladas de fibra de vidrio y cerámica tienen uniones expuestas; utilícelas para aplicaciones de altas temperaturas. Las sondas de unión expuesta no se recomiendan para soluciones acuosas (las sondas de unión expuesta de tipo J se oxidan cuando se exponen a la humedad).- Cada sonda se suministra con miniconectores codificados por colores ANSI: tipo J negro, tipo K amarillo, tipo T azul y tipo E morado.
- Sondas de alambre aislado y fibra de cerámica para mediciones de altas temperaturas.
- Las sondas de uso general se han diseñado para su uso con líquidos, gases y semisólidos.
- Las asas ABS proporcionan un diseño de peso ligero para mayor facilidad de uso y durabilidad
- Las asas de las sondas ofrecen un resorte de abrazadera que protege la conexión del cable frente a daños debidos a flexiones y tirones
Especificaciones
ANSI | |
Sonda de termopar |