Learn More
Cole-Parmer™ Cables alargadores tipo K
Utilice estos cables alargadores para una gran variedad de aplicaciones. Los cables alargadores tipo K Cole-Parmer™ poseen un cable de termopar de calibre 20 (0.032 pulgadas de diámetro) con PVC/aislamiento de PVC.
33.35€ - 47.55€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11750979
|
Cole-Parmer™
08516-30 |
3 m |
33.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11760979
|
Cole-Parmer™
08516-35 |
7,5 m |
47.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cada sonda se suministra con miniconectores ANSI codificados con colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo y tipo T-azul
Especificaciones
ANSI | |
Cable alargador |