Learn More
Anritsu™ Sonda de termopar K
Diseñadas con imanes para permitir que las sondas se puedan acoplar a los objetos de medición. Las sondas con imán Anritsu™ tipo K son sensores de temperatura diseñados para superficies estáticas.
190.00€ - 237.00€
Especificaciones
Tiempo de análisis | 2,0 s |
---|---|
Tipo | Termopar K |
Material | Cromel-alumel |
Código de producto | Marca | Descripción | Exactitud | Temperatura (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Exactitud | Temperatura (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11932139
|
Anritsu™
MG22KGW1ANP |
Tamaño del cabezal: 32 × 27 × 34 mm (L × An × P) | ± 1,4 °C (100 °C superficie) | ≤ 400 °C | Cuadrado estándar |
237.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11942139
|
Anritsu™
MG11KTS1ANP |
Tamaño del cabezal: 14 diám. x 24 mm (L) | ± 1,3 °C (100 °C superficie) | ≤ 250 °C | Miniatura redonda |
190.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Diseñadas para superficie estática
- Disponibles con formato cuadrado o redondo
- Sonda magnética que se acopla a la superficie de acero
- Contacto de termopar
Especificaciones
2,0 s | |
Termopar K | |
Cromel-alumel |