Learn More
Justrite™ Embudo de control de derrames EcoPolyBlend™
Para líquidos no inflamables
60.10€ - 80.70€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) |
---|---|
Color | Negro |
Capacidad (imperial) | 2,5 gal |
Capacidad (métrico) | 9 l |
Material | Polietileno |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12991415
|
Justrite™
28682 |
48,3 cm | Embudo con tapa | ||||||
12971415
|
Justrite™
28680 |
53,3 cm | Embudo de control de derrames |
80.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Embudo de control de derrames
- Diseño festoneado y en pendiente para minimizar los derrames
- Fabricado de polietileno 100 % reciclado
- Color: negro
- Sumidero: 2,5 gal
- F × An: 53,34 × 8,25 cm (21 × 3,25 pulg.)
- Solo se ajusta al embudo 28680
- Contenido 100 % reciclado
- Color: negro
Especificaciones
Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) | |
2,5 gal | |
Polietileno | |
3,25 in |
Negro | |
9 l | |
Drenaje pasivo de latas de pintura, filtros, cubos y otros recipientes | |
8,3 cm |