Learn More
Justrite™ Armarios de polietileno para ácidos
El armario para almacenamiento de ácido de polietileno Justrite proporciona la máxima protección contra entornos hostiles y corrosivos para que los trabajadores estén mejor protegidos.
602.14€ - 2177.70€
Product Code | Brand | Capacidad portante | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Tipo de producto | N.º de puertas | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacidad portante | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Tipo de producto | N.º de puertas | Price | Quantity & Availability | ||
11965384
|
Justrite™
24040 |
Two 4L (1 gal.) bottles | 33.7 x 28.6 x 38 cm (13.25 x 11.25 x 15 pulg) | Cabina de almacenamiento de encimera | 1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12387492
|
Justrite™
24160 |
30 L (7.92 gal.) | 16 x 12.5 x 28 in. (40.64 x 31.75 x 71.12 cm) | Undercounter storage cabinet | 2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Description
Para ácidos muy corrosivos, el armario está claramente identificado con la palabra ACID (ácido) y acepta un candado (no incluido) para mayor seguridad.
Modelo de sobremesa
- La puerta puede tener bisagras a ambos lados para aprovechar al máximo el espacio sobre la mesa
- Bandeja para derrames de polietileno en el interior que contiene las fugas y se retira para facilitar la limpieza
- Se almacena una bandeja de polietileno independiente bajo la cabina y se puede utilizar como bandeja de trabajo
Modelo bajo mesa
- Cada compartimento segregado tiene un estante ajustable y almacenamiento en ambas puertas para recipientes pequeños
- Dos sumideros extraíbles se deslizan hacia afuera para facilitar la limpieza de derrames accidentales
- Dos orificios de ventilación (con tapones extraíbles) en la parte trasera se adaptan a sistemas de extracción de vapor presurizado
- Incluye accesorios para fijar la cabina a la pared.
Specifications
Azul | |
Polietileno | |
Cierre manual |