Learn More
3M™ Jupiter™ Prefilter
Captures large particles that would otherwise clog the filter. 3M™ Jupiter™ Prefilters are for use with the Jupiter Powered Air Respirator.
Marca:  3M™ 7000006600
Código de producto. 11721133
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Extends the life of the Powered Air Respirator
  • Frequent filter changeout may help optimise system performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Prefilter
Protection Particles
120/Pk.